跳转至内容
Merck

ENA497680063

Enamine

2,6-dimethoxy-4-propylphenol

登录查看公司和协议定价


About This Item

CAS号:
分子量:
196.25
MDL编号:

Iupac Name

2,6-dimethoxy-4-propylphenol

Inchi Code

1S/C11H16O3/c1-4-5-8-6-9(13-2)11(12)10(7-8)14-3/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3

InChI key

YHEWWEXPVKCVFY-UHFFFAOYSA-N

储存温度

RT

Purity

95

Country of Origin

UA

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

liquid

Product Link

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263267

象形图

Exclamation mark

Signal Word

Warning

Hazard Statements

MSDS

https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-263267


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持