Merck
ENA497679859
Enamine
7-hydroxy-6,6-dimethylheptan-2-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
158.24
MDL编号:
Iupac Name
7-hydroxy-6,6-dimethylheptan-2-one
Inchi Code
1S/C9H18O2/c1-8(11)5-4-6-9(2,3)7-10/h10H,4-7H2,1-3H3
InChI key
GKUBHPINPKTGJY-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262648
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262648
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)