Merck
ENA497679738
Enamine
1-methyl-3-(5-methylfuran-2-yl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
190.2
MDL编号:
Iupac Name
1-methyl-3-(5-methyl-2-furyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-7-3-4-9(14-7)10-8(6-13)5-12(2)11-10/h3-6H,1-2H3
InChI key
ADBLMNLNYNTAPM-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261110
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261110
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)