Merck
ENA497679433
Enamine
4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
176.22
MDL编号:
Iupac Name
4-[1-hydroxy-2-(methylamino)ethyl]benzonitrile
Inchi Code
1S/C10H12N2O/c1-12-7-10(13)9-4-2-8(6-11)3-5-9/h2-5,10,12-13H,7H2,1H3
InChI key
LUTPPDMTYYWSEG-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261618
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261618
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)