Merck
ENA497679425
Enamine
3-(hydroxymethyl)cyclopentan-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
116.16
MDL编号:
Iupac Name
3-(hydroxymethyl)cyclopentan-1-ol
Inchi Code
1S/C6H12O2/c7-4-5-1-2-6(8)3-5/h5-8H,1-4H2
InChI key
ZBAXTIFHKIGLEJ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261609
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-261609
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)