Merck
ENA497679297
Enamine
2-(3-carbamoyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
170.13
MDL编号:
Iupac Name
2-(3-carbamoyl-1H-1,2,4-triazol-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C5H6N4O3/c6-4(12)5-7-2-9(8-5)1-3(10)11/h2H,1H2,(H2,6,12)(H,10,11)
InChI key
CMLHYHSPLZQNML-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262604
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-262604
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)