Merck
ENA497678771
Enamine
(3R)-2,2-dimethylthietan-3-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
117.22
MDL编号:
Iupac Name
(R)-2,2-dimethylthietan-3-amine
Inchi Code
1S/C5H11NS/c1-5(2)4(6)3-7-5/h4H,3,6H2,1-2H3/t4-/m1/s1
InChI key
BHIGXGGBHPDRAL-SCSAIBSYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258804
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-258804
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)