Merck
ENA497376371
Enamine
(2-chloro-2-fluoro-1-methylcyclopropyl)methanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
138.57
MDL编号:
Iupac Name
(2-chloro-2-fluoro-1-methylcyclopropyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H8ClFO/c1-4(3-8)2-5(4,6)7/h8H,2-3H2,1H3
InChI key
BBPYRAIMVSRRHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256896
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-256896
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)