Merck
ENA497375934
Enamine
2-fluoro-2-phenylcyclopropan-1-amine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
187.64
MDL號碼:
Iupac Name
2-fluoro-2-phenylcyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10FN.ClH/c10-9(6-8(9)11)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8H,6,11H2;1H
InChI 密鑰
ILZULPIKBDNQEZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257385
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-257385
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)