Merck
ENA497375659
Enamine
ethyl 3-amino-5-phenylfuran-2-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
231.25
MDL號碼:
mp
92-94
Iupac Name
ethyl 3-amino-5-phenyl-2-furoate
Inchi Code
1S/C13H13NO3/c1-2-16-13(15)12-10(14)8-11(17-12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2,14H2,1H3
InChI 密鑰
BDBLZEDTINOFHA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255306
Melting Point
92-94
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-255306
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)