Merck
ENA497375526
Enamine
1-(2-methylcyclopropyl)ethan-1-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
99.18
MDL编号:
Iupac Name
1-(2-methylcyclopropyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C6H13N/c1-4-3-6(4)5(2)7/h4-6H,3,7H2,1-2H3
InChI key
PNORXWKSUWCACH-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254975
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)