Merck
ENA497375516
Enamine
1,2,3-trimethyl-1H-indol-5-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
175.23
MDL编号:
mp
144-146
Iupac Name
1,2,3-trimethyl-1H-indol-5-ol
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-7-8(2)12(3)11-5-4-9(13)6-10(7)11/h4-6,13H,1-3H3
InChI key
VXAIEZQYMTYPDN-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254956
Melting Point
144-146
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-254956
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)