Merck
ENA497373897
Enamine
2-[(2-methylbutan-2-yl)oxy]acetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
146.19
MDL编号:
Iupac Name
(tert-pentyloxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C7H14O3/c1-4-7(2,3)10-5-6(8)9/h4-5H2,1-3H3,(H,8,9)
InChI key
ULAAVKXNQXUALP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250143
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250143
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)