Merck
ENA490048090
Enamine
2-(pyridin-4-yl)-1,3-thiazole-5-carbaldehyde hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
226.69
MDL號碼:
Iupac Name
2-(pyridin-4-yl)thiazole-5-carbaldehyde hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H6N2OS.ClH/c12-6-8-5-11-9(13-8)7-1-3-10-4-2-7;/h1-6H;1H
InChI 密鑰
KXPQDSPGYGRFTR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250338
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250338
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)