Merck
ENA490048079
Enamine
(1-cyclobutylcyclobutyl)methanamine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
175.7
MDL號碼:
Iupac Name
[1,1'-bi(cyclobutan)]-1-ylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17N.ClH/c10-7-9(5-2-6-9)8-3-1-4-8;/h8H,1-7,10H2;1H
InChI 密鑰
QPPIOLAGESENKM-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250309
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-250309
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)