Merck
ENA465563126
Enamine
{4-[(propan-2-yl)amino]piperidin-4-yl}methanol dihydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
245.19
MDL號碼:
Iupac Name
(4-(isopropylamino)piperidin-4-yl)methanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H20N2O.2ClH/c1-8(2)11-9(7-12)3-5-10-6-4-9;;/h8,10-12H,3-7H2,1-2H3;2*1H
InChI 密鑰
YZPHYINPWGARJA-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243843
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-243843
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)