Merck
ENA465562204
Enamine
3-(3-methylpyridin-2-yl)propanoic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
165.19
MDL编号:
Iupac Name
3-(3-methyl-2-pyridinyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-7-3-2-6-10-8(7)4-5-9(11)12/h2-3,6H,4-5H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
YZBPCDZFVUHWRN-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223386
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-223386
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)