Merck
ENA465562124
Enamine
methyl 3-(chlorosulfonyl)pyridine-2-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
235.65
MDL號碼:
Iupac Name
methyl 3-(chlorosulfonyl)-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H6ClNO4S/c1-13-7(10)6-5(14(8,11)12)3-2-4-9-6/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
NPGWMJZYBJTPRV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218017
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-218017
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)