Merck
ENA458432450
Enamine
2-(3-carbamoyl-4-nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
214.14
MDL编号:
Iupac Name
2-(3-carbamoyl-4-nitro-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H6N4O5/c7-6(13)5-3(10(14)15)1-9(8-5)2-4(11)12/h1H,2H2,(H2,7,13)(H,11,12)
InChI key
TWNABUOYKWLIFX-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233234
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-233234
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)