Merck
ENA458426716
Enamine
2-chloro-4-iodobenzene-1-sulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
336.96
MDL编号:
Iupac Name
2-chloro-4-iodobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H3Cl2IO2S/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)12(8,10)11/h1-3H
InChI key
ICVMRDPGPFENNX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227156
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-227156
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)