Merck
ENA458426583
Enamine
4-[(methylsulfanyl)methyl]cyclohexan-1-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
158.26
MDL编号:
Iupac Name
4-((methylthio)methyl)cyclohexan-1-one
Inchi Code
1S/C8H14OS/c1-10-6-7-2-4-8(9)5-3-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
QRSPXNQRKMRRHT-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226956
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-226956
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)