Merck
ENA457511691
Enamine
4-bromo-3-chlorobenzene-1-sulfonyl fluoride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
273.51
MDL编号:
Iupac Name
4-bromo-3-chlorobenzenesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H3BrClFO2S/c7-5-2-1-4(3-6(5)8)12(9,10)11/h1-3H
InChI key
IUTBOYHZGLLBJL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224380
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-224380
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)