Merck
ENA457509347
Enamine
8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-6-amine hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
183.64
MDL號碼:
Iupac Name
8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-6-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9N3.ClH/c1-6-4-7(9)5-11-3-2-10-8(6)11;/h2-5H,9H2,1H3;1H
InChI 密鑰
HLXFQTDOPBFKOZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221123
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-221123
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)