Merck
ENA457508276
Enamine
1-bromo-4-(1-chloroethyl)benzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
219.51
MDL编号:
Iupac Name
1-bromo-4-(1-chloroethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H8BrCl/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-6H,1H3
InChI key
GRBCXCXQMLHBTA-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103420
象形图
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103420
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)