Merck
ENA448969757
Enamine
3-methoxy-2,2-dimethylpropan-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
118.18
MDL编号:
Iupac Name
3-methoxy-2,2-dimethyl-1-propanol
Inchi Code
1S/C6H14O2/c1-6(2,4-7)5-8-3/h7H,4-5H2,1-3H3
InChI key
BEQOBRGLAAGQDU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-216172
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)