Merck
ENA448969080
Enamine
3,3-dimethyl-4-(pyridin-4-yl)azetidin-2-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
176.22
MDL號碼:
Iupac Name
3,3-dimethyl-4-(pyridin-4-yl)azetidin-2-one
Inchi Code
1S/C10H12N2O/c1-10(2)8(12-9(10)13)7-3-5-11-6-4-7/h3-6,8H,1-2H3,(H,12,13)
InChI 密鑰
KYLMCPQKMNYJGT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213234
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-213234
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)