Merck
ENA447958455
Enamine
cyclopropyl[3-(trifluoromethoxy)phenyl]methanamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
231.22
MDL编号:
Iupac Name
cyclopropyl[3-(trifluoromethoxy)phenyl]methanamine
Inchi Code
1S/C11H12F3NO/c12-11(13,14)16-9-3-1-2-8(6-9)10(15)7-4-5-7/h1-3,6-7,10H,4-5,15H2
InChI key
SKFFZVPWHBHILQ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209189
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-209189
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)