Merck
ENA447958336
Enamine
propan-2-yl 4-[(tert-butyldimethylsilyl)oxy]-2,2-dimethylbutanoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
288.5
MDL编号:
Iupac Name
isopropyl 4-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-2,2-dimethylbutanoate
Inchi Code
1S/C15H32O3Si/c1-12(2)18-13(16)15(6,7)10-11-17-19(8,9)14(3,4)5/h12H,10-11H2,1-9H3
InChI key
YMBBKEHYJQIRPN-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210887
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-210887
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)