Merck
ENA447956112
Enamine
2-bromo-4-(propan-2-yl)phenol
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
€152.90
250 MG
€198.40
500 MG
€286.80
1 G
€354.40
2.5 G
€572.80
5 G
€936.80
10 G
€1,664.80
供应商货号: EN300-127045-100MG
€152.90
14天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
如需订购该产品,请通过联系信息 联系默克当地经销商。
选择尺寸
变更视图
100 MG
€152.90
250 MG
€198.40
500 MG
€286.80
1 G
€354.40
2.5 G
€572.80
5 G
€936.80
10 G
€1,664.80
About This Item
CAS号:
分子量:
215.09
MDL號碼:
供应商货号: EN300-127045-100MG
€152.90
14天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
如需订购该产品,请通过联系信息 联系默克当地经销商。
Iupac Name
2-bromo-4-isopropylphenol
Inchi Code
1S/C9H11BrO/c1-6(2)7-3-4-9(11)8(10)5-7/h3-6,11H,1-2H3
InChI 密鑰
BHZOYEUHMVUPJQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127045
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127045