Merck
ENA444725405
Enamine
9-azatricyclo[6.2.2.0,2,7]dodeca-2,4,6-trien-10-one
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
173.21
MDL编号:
mp
200-201
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydro-1,4-(epiminomethano)naphthalen-9-one
Inchi Code
1S/C11H11NO/c13-11-9-5-6-10(12-11)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-4,9-10H,5-6H2,(H,12,13)
InChI key
BPBPNUGGTKXXAM-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203744
Melting Point
200-201
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-203744
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)