Merck
ENA444723157
Enamine
2-ethyl-4-methoxybenzaldehyde
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
164.2
MDL编号:
Iupac Name
2-ethyl-4-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H12O2/c1-3-8-6-10(12-2)5-4-9(8)7-11/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI key
KNZNOAUEHPPANO-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196874
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-196874
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)