Merck
ENA429361693
Enamine
2-[(2,2-difluoroethyl)amino]ethan-1-ol
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
125.12
MDL编号:
Iupac Name
2-[(2,2-difluoroethyl)amino]ethanol
Inchi Code
1S/C4H9F2NO/c5-4(6)3-7-1-2-8/h4,7-8H,1-3H2
InChI key
PJRBDIUVNRUBAI-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-99696
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)