Merck
ENA429359988
Enamine
3-(ethoxycarbonyl)pyridin-1-ium-1-olate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
167.16
MDL编号:
mp
100-103
Iupac Name
ethyl nicotinate 1-oxide
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-2-12-8(10)7-4-3-5-9(11)6-7/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
HPFQJBOXPBNOJK-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189099
Melting Point
100-103
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-189099
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)