Merck
ENA428073778
Enamine
7-methyl-1,4-thiazepane
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
131.24
MDL编号:
Iupac Name
7-methyl-1,4-thiazepane
Inchi Code
1S/C6H13NS/c1-6-2-3-7-4-5-8-6/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI key
VBNZYCQGFMZEMU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179167
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)