Merck
ENA424045698
Enamine
N-benzylpyrrolidin-3-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
176.26
MDL號碼:
Iupac Name
N-benzyl-3-pyrrolidinamine
Inchi Code
1S/C11H16N2/c1-2-4-10(5-3-1)8-13-11-6-7-12-9-11/h1-5,11-13H,6-9H2
InChI 密鑰
NFLXIAUKMQBTMN-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175341
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175341
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)