Merck
ENA423206413
Enamine
N-(propan-2-yl)quinolin-3-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
186.26
MDL號碼:
Iupac Name
N-isopropyl-3-quinolinamine
Inchi Code
1S/C12H14N2/c1-9(2)14-11-7-10-5-3-4-6-12(10)13-8-11/h3-9,14H,1-2H3
InChI 密鑰
PVIQJPNURFLZSD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-166845
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-166845
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)