Merck
ENA423200631
Enamine
4-(2-bromo-1-hydroxyethyl)benzonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
226.07
MDL號碼:
Iupac Name
4-(2-bromo-1-hydroxyethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8BrNO/c10-5-9(12)8-3-1-7(6-11)2-4-8/h1-4,9,12H,5H2
InChI 密鑰
INHNSIVIOWOLQP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160256
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-160256
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)