Merck
ENA423200317
Enamine
7-amino-8,8-dimethyl-2-oxabicyclo[4.2.0]octane-7-carboxylic acid hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
235.71
MDL编号:
Iupac Name
7-amino-8,8-dimethyl-2-oxabicyclo[4.2.0]octane-7-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17NO3.ClH/c1-9(2)7-6(4-3-5-14-7)10(9,11)8(12)13;/h6-7H,3-5,11H2,1-2H3,(H,12,13);1H
InChI key
BDIBRLUXQWFEJQ-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157820
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157820
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)