Merck
ENA413172097
Enamine
2-(cyclohex-2-en-1-yl)acetic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
140.18
MDL號碼:
mp
11-12
Iupac Name
2-cyclohexen-1-ylacetic acid
Inchi Code
1S/C8H12O2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h2,4,7H,1,3,5-6H2,(H,9,10)
InChI 密鑰
ZCGVZRUPMCMONF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155339
Melting Point
11-12
象形圖
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155339
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)