Merck
ENA413171967
Enamine
4-methoxycyclohexane-1-carbonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
176.64
MDL编号:
Iupac Name
4-methoxycyclohexanecarbonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H13ClO2/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI key
DRGGCXKJFXNNFI-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156728
象形图
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156728
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)