Merck
ENA413170853
Enamine
1-(4-cyanophenyl)cyclopropane-1-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
187.2
MDL號碼:
Iupac Name
1-(4-cyanophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9NO2/c12-7-8-1-3-9(4-2-8)11(5-6-11)10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)
InChI 密鑰
BWTXRFMQBHLPSR-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153863
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-153863
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)