Merck
ENA413166654
Enamine
5-(4-bromobenzoyl)pyrimidine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
263.09
MDL编号:
Iupac Name
(4-bromophenyl)(5-pyrimidinyl)methanone
Inchi Code
1S/C11H7BrN2O/c12-10-3-1-8(2-4-10)11(15)9-5-13-7-14-6-9/h1-7H
InChI key
NZJSYWPDXWYIMG-UHFFFAOYSA-N
储存温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142186
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142186
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)