Merck
ENA413166624
Enamine
ethyl 2-amino-5-methylcyclohex-1-ene-1-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
183.25
MDL號碼:
Iupac Name
ethyl 2-amino-5-methyl-1-cyclohexene-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H17NO2/c1-3-13-10(12)8-6-7(2)4-5-9(8)11/h7H,3-6,11H2,1-2H3
InChI 密鑰
IVUMJBCEHJOSOZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142124
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-142124
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)