Merck
ENA413166444
Enamine
2-(1-methylazetidin-3-yl)ethan-1-amine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
114.19
MDL编号:
Iupac Name
2-(1-methylazetidin-3-yl)ethan-1-amine
Inchi Code
1S/C6H14N2/c1-8-4-6(5-8)2-3-7/h6H,2-5,7H2,1H3
InChI key
YGSQGWLRGUDBKG-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141678
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)