Merck
ENA413165944
Enamine
6-(difluoromethoxy)-2,3-dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
230.17
MDL號碼:
Iupac Name
6-(difluoromethoxy)-2,3-dihydrobenzofuran-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8F2O4/c11-10(12)15-6-2-1-5-3-8(9(13)14)16-7(5)4-6/h1-2,4,8,10H,3H2,(H,13,14)
InChI 密鑰
DIDLDTDSQLKNDU-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141705
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141705
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)