Merck
ENA410543221
Enamine
methyl 4-chloro-3-hydroxypyridine-2-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
187.58
MDL编号:
Iupac Name
methyl 4-chloro-3-hydroxy-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H6ClNO3/c1-12-7(11)5-6(10)4(8)2-3-9-5/h2-3,10H,1H3
InChI key
VIVWLUHKTWXVMX-UHFFFAOYSA-N
储存温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139815
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139815
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)