Merck
ENA410543022
Enamine
1-(5-amino-8-fluoro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-2-benzazepin-2-yl)ethan-1-one hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
258.72
MDL號碼:
Iupac Name
1-(5-amino-8-fluoro-1,3,4,5-tetrahydro-2H-benzo[c]azepin-2-yl)ethan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15FN2O.ClH/c1-8(16)15-5-4-12(14)11-3-2-10(13)6-9(11)7-15;/h2-3,6,12H,4-5,7,14H2,1H3;1H
InChI 密鑰
BXOBUAXIVQCKDT-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138911
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138911
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)