Merck
ENA410542318
Enamine
N-phenylazetidine-3-sulfonamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
212.27
MDL號碼:
Iupac Name
N-phenylazetidine-3-sulfonamide
Inchi Code
1S/C9H12N2O2S/c12-14(13,9-6-10-7-9)11-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9-11H,6-7H2
InChI 密鑰
LIHALJRBEXOZMQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131515
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131515
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)