Merck
ENA408615681
Enamine
5-chloro-6-(2,2-difluoroethoxy)pyridine-3-carboxylic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
237.59
MDL號碼:
Iupac Name
5-chloro-6-(2,2-difluoroethoxy)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H6ClF2NO3/c9-5-1-4(8(13)14)2-12-7(5)15-3-6(10)11/h1-2,6H,3H2,(H,13,14)
InChI 密鑰
WLNVGQDPQPPZNY-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135960
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135960
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)