Merck
ENA408615660
Enamine
1-ethylcyclohexane-1-carbonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
137.22
MDL號碼:
Iupac Name
1-ethylcyclohexanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H15N/c1-2-9(8-10)6-4-3-5-7-9/h2-7H2,1H3
InChI 密鑰
MEHBOHFZFXGIQL-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135885
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135885
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)